CLS3622
Corning® Costar® microcentrifuge tubes with snap cap
1.7 mL snap cap microcentrifuge tube, polypropylene, non-sterile, assorted colors, 500/cs
동의어(들):
centrifuge tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes, snap cap microcentrifuge tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.11
추천 제품
material
conical bottom tube
polypropylene cap
polypropylene tube
무균
non-sterile
특징
RCF 17,000 × g
RNase and DNase free
autoclavable
disposable
graduations
self-standing: no (style: (conical bottom))
포장
pack of 100
case of 500
제조업체/상표
Corning 3622
파라미터
17000 × g max. RCF
캡 직경
0.362 in.
용량
1.7 mL
튜브 O.D.
.500 in.
색상
assorted colors
rainbow
피팅
cap (push fit)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Corning® Costar® microcentrifuge tubes with snap caps are made of polypropylene and are certified RNase-/DNase-free.
- Supplied nonsterile and are autoclavable
- External graduations and frosted writing spot for easy sample identification
- Positive seal design allows for repeated opening and closing
- Flat cap surface for convenient labeling
- Withstands a maximum RCF of 17,000 × g
- Assorted color pack includes one bag each of blue, green, yellow, red and orange tubes.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.