material
rectangular flask
특징
vented Cap
canted neck
포장
pkg of 10 ea (2 packs of 10)
제조업체/상표
Corning 356273
용량
175 cm2
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
애플리케이션
Cell culture
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PureCoat is a trademark of Corning, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.