material
PET plate
포장
plate of 24 wells (2 packs of 12)
제조업체/상표
Corning 354572
크기
24 well
공극 크기
0.4 μm pore size
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Corning® BioCoat Control Inserts with 0.4µm Pore Polyester (PET) Membrane in two 24 Well Plates, 12/Pack, 24/Case
애플리케이션
Cell Culture
법적 정보
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.