주요 문서
CLS354086
Corning® BioCoat Poly-D-Lysine #1 German Glass Coverslip
size 12 mm, pkg of 80 ea (1 pack,Bulk Packed)
동의어(들):
slides, coverslip
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122107
NACRES:
NB.13
material
glass
포장
pkg of 80 ea (1 pack,Bulk Packed)
제조업체/상표
Corning 354086
크기
12 mm
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
애플리케이션
Cell culture
법적 정보
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)