주요 문서
CLS353910
Corning® Falcon® 96 Well Cell Culture Plate
round clear polystyrene, lid: no, non-sterile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122102
NACRES:
NB.13
material:
round clear polystyrene
material
round clear polystyrene
무균
non-sterile
특징
lid: no
제조업체/상표
Corning 353910
기술
cell culture | mammalian: suitable
크기
96 well
결합 유형
cell culture treated
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)