특징
with 0.4 µm Translucent PET Membrane
포장
case of 48 ea (Individually wrapped)
제조업체/상표
Corning 353493
호환성
for use with 6 Well Plate
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Falcon® Permeable Support for 6 Well Plate with 0.4 µm Translucent High Density Polyester (PET) Membrane, Sterile, 1/Pack, 48/Case
애플리케이션
Cell Culture
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.