material
flat bottom clear wells
무균
sterile
특징
lid
wells 48
포장
case of 36 ea (6 packs of 6)
제조업체/상표
Corning 353230
크기
48 well
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Falcon® 48 Well Clear Flat Bottom, Tissue Culture-Treated Multiwell Cell Culture Plate with Lid, Non-Pyrogenic, Sterile, Bulk Packaged, 6/Bag, 36/Case
애플리케이션
Cell Culture
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.