material
polystyrene
특징
cap blue vented
graduated 10 ‑ 200 mL
제조업체/상표
Corning 353110
기술
cell culture | mammalian: suitable
용량
150 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.