주요 문서
CLS3528
Corning® disposable spinner flasks, sidearm assembly
side arm assembly for 500mL disposable spinner flasks, medical grade polycarbonate, sterile, 2/cs
동의어(들):
Corning container
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.17
material
polycarbonate (medical grade)
설명
1/4 in. I.D. C-Flex® tubing with quick-connect
무균
sterile
포장
pack of 1
case of 2
제조업체/상표
Corning 3528
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)