주요 문서
CLS352001
Corning® Falcon® Round Bottom Test Tubes
capacity 14 mL, cap, snap, sterile, individually wrapped, case of 500
동의어(들):
Corning tube, cell culture tube
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121700
NACRES:
NB.13
material
round polystyrene
무균
sterile
특징
cap snap
individually wrapped
포장
case of 500
제조업체/상표
Corning 352001
용량
14 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Liquid Handling
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)