주요 문서
CLS33971300
Pyrex® graduated funnel, for 47 mm microfiltration assembly
capacity 300 mL
동의어(들):
pouring funnel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.43
material
glass housing
Agency
suitable for EPA 1613
특징
graduation
포장
pack of 1
제조업체/상표
Corning
용량
300 mL
깔대기 용량
300 mL
경부 직경
33-41 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)