material
round bottom
white bottom
white polypropylene
무균
non-sterile
특징
lid: no
제조업체/상표
Corning 3355
포장
bag of 25 ×
크기
96 wells
웰 용적
360 μL
웰 작업 용적
75-200 μL
색상
white
적합성
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
- Corning® 96 well microplates support various assay and storage application requirements.
- Features uniform skirt heights for the greater robotic gripping surface.
- Resistant to most solvents including DMSO, ethanol, methanol.
- RNase-/DNase-free.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객