material
polystyrene
round
무균
sterile; γ-irradiated
포장
sleeve of 10
제조업체/상표
Corning 3294
깊이 × 높이
35 mm × 10 mm
표면적
8 cm2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Manufactured from optically-clear virgin polystyrene
- Corning® CellBIND® surface treated for optimal cell attachment
- Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
- Have stacking beads to aid in handling
- Supplied with vents to provide consistent gas exchange
법적 정보
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객