주요 문서
CLS3085
Corning® multiwell plates, plate lids and sealing mats
DMSO-resistant cyclic-olefin copolymer universal lid, universal fit, non-sterile, 50/cs
동의어(들):
microplate lid, multiwell plate lid, universal microplate lid, universal multiwell plate lid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.15
material:
amber wells
cyclic olefin copolymer (COC)
material
amber wells
cyclic olefin copolymer (COC)
무균
non-sterile
특징
lid
포장
pack of 25
case of 50
제조업체/상표
Corning 3085
크기
96 or 384 wells
색상
amber
적합성
suitable for (cell cuture)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Tinted amber for light-sensitive assays
  • These standard height lids are made of cyclic-olefin which is 100% DMSO-resistant
  • Lids do not fit Corning 2 μL 1536 well microplates
  • Nonsterile
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)