주요 문서
CLS3081250
Pyrex® large knob top desiccators
10.5L large top desiccator, complete, 1/cs
동의어(들):
desiccators, glass desiccators
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104510
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
포장
case of 1
pack of 1
제조업체/상표
Corning 3081-250
높이
357 mm
용량
10.5 L
챔버 깊이
120 mm
플렌지 I.D.
273.5 mm
플레이트 직경
230 mm
적합성
suitable for (general analytical work)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The Pyrex large knob top desiccators are designed for general analytical work. The large sturdy knob makes the cover easy to handle. Warning: Not for use with vacuum applications. Do not subject to heat or pressure.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)