주요 문서
CLS3081150CO
Pyrex® small knob top desiccator
cover only
동의어(들):
equipment replacement accessory
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104510
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
제조업체/상표
Corning 3081-150CO
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This 2.4 L Pyrex desiccator is designed for general analytical work. The sturdy knob makes the cover easy to handle.
Warning: Do not heat or subject to pressure. Not for vacuum applications.
This is the desiccator cover replacement which fits Pyrex desiccator CLS3181150.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)