주요 문서
CLS3006
Corning® single use spatulas
V-scoop/spoon
동의어(들):
Disposable spatulas
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122403
NACRES:
NB.14
무균
sterile
제조업체/상표
Corning 3006
길이
250 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Scoop dimensions:
Maximum scoop width - 0.13 inches (3.302 mm)
scoop can hold < 0.5 mL
Corning single use spatulas have been designed to save time and provide contamination-free samples. Eliminates need to recycle and sterilize reusable spatulas.
Each spatula is individually packaged, RNase/DNase free, non-pyrogenic and antistatic.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)