주요 문서
CLS16864050
Corning® weighing bottle
diam. × H 40 mm × 50 mm
동의어(들):
storage vessel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
glass cap
wide-mouth bottle
특징
cap
포장
case of 12 ea
pack of 6 ea
제조업체/상표
Corning 1686-4050
bottle neck diam.
~46 mm
용량
45 mL
직경 × 높이
40 mm × 50 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)