주요 문서
CLS1500P2L
Corning® narrow mouth reagent bottle, reusable
capacity 2 L, polypropylene, with GL-63 PP screw cap
동의어(들):
laboratory bottles, plastic bottles, reagent bottles
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene
screw top cap
translucent bottle
특징
cap
포장
pack of 6 ea
제조업체/상표
Corning 1500P-2L
높이 × O.D.
204 mm × 108 mm
용량
2 L
피팅
45
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These bottles are manufactured from translucent polypropylene. They are supplied with PP screw top caps.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)