일반 설명
The Corning silicone septa fit into open top PBT caps (CLS139532HTSC) with GL32 threads to allow for aseptic reagent delivery or culture sampling using a syringe and needle. They can be autoclaved at 12 deg. C or dry heat sterilized at up to 180 deg. C.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.