material
cylindrical bottle
low-density polyethylene (LDPE)
screw top cap
white bottle
wide-mouth bottle
포장
pack of 12 ea
제조업체/상표
Corning 1300P-500W
높이 × O.D.
146 mm × 58 mm
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Corning® reusable bottles are manufactured from low-density polyethylene (LDPE).
- Features a wide mouth for easy transferring of samples.
- Polypropylene cap and dispensing tube optimize backflow of the solution.
- Unique design allows minimal turbulence of liquid in the bottle.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.