주요 문서
CLS1015P3L
Corning® reusable beaker with handle and spout
polypropylene, size 3 L
동의어(들):
Corning container
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121803
NACRES:
NB.43
material
polypropylene
특징
graduations (50 mL)
제조업체/상표
Corning 1015P-3L
높이 × O.D.
243 mm × 170 mm
크기
3 L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The polypropylene reusable beakers are transluscent and printed with blue graduations.
기타 정보
Browse all plastic beakers
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)