클론
CD8, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
guinea pig, human
기술
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200-1:1,000 using ovenight incubation at 4 °C and sections that have been protease-digested or processed by high temperature antigen retrieval
indirect immunofluorescence: 1:500 using overnight incubation at 4 °C
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CALCA(796)
rat ... Calca(24241)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Monoclonal Anti-Calcitonin Gene-Related Peptide (CGRP) recognizes human and guinea pig CGRP. It does not cross react with rat CGRP.
면역원
애플리케이션
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable