About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H18NOCl
CAS Number:
Molecular Weight:
215.72
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to brown
mp
154-159 °C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
저장 온도
room temp
SMILES string
Cl[H].CC(C)CCOc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C11H17NO.ClH/c1-9(2)7-8-13-11-5-3-10(12)4-6-11;/h3-6,9H,7-8,12H2,1-2H3;1H
InChI key
GFESZSNFRSACMU-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
delta5/delta6 (Δ5/Δ6) desaturase inhibitor.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.