주요 문서
C8822
Sigma-Aldrich
Crocein Scarlet 7B
Powder
동의어(들):
Acid Red 71
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H18N4O7S2Na2
CAS Number:
Molecular Weight:
584.53
색상 지수 번호:
27165
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
제품명
Crocein Scarlet 7B,
양식
powder
Quality Level
구성
Dye content, ~65-85%
색상
red to brown
solubility
H2O: 1 mg/mL
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
[Na].Cc1cc(ccc1\N=N\c2c(O)ccc3cccc(c23)S(O)(=O)=O)\N=N\c4ccc(cc4C)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C24H20N4O7S2.Na.H/c1-14-12-17(25-26-20-10-8-18(13-15(20)2)36(30,31)32)7-9-19(14)27-28-24-21(29)11-6-16-4-3-5-22(23(16)24)37(33,34)35;;/h3-13,29H,1-2H3,(H,30,31,32)(H,33,34,35);;/b26-25+,28-27+;;
InChI key
HJEUGBJDHUTXMF-NPYGFOBASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Crocein Scarlet 7B (acid red 71) is used in Crowle′s reagent. The reagent is needed for observing latent fingerprints, particularly bloody prints.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Bell S
A Dictionary of Forensic Science (2012)