생물학적 소스
maize
제품 라인
BioReagent
양식
powder
기술
cell culture | insect: suitable
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
기타 정보
May also be used in corn-meal agar for studies of yeast differentiation.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable