주요 문서
C6249
Sigma-Aldrich
Catestatin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.32
양식
lyophilized powder
Quality Level
solubility
deionized water: soluble
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... CHGA(1113)
Amino Acid Sequence
Ser-Ser-Met-Lys-Leu-Ser-Phe-Arg-Ala-Arg-Ala-Tyr-Gly-Phe-Arg-Gly-Pro-Gly-Pro-Gln-Leu
생화학적/생리학적 작용
The catestatin peptide is produced from its precursor chromogranin A protein. Catestatin is a cationic and hydrophobic peptide that can stimulate histamine release from mast cells and exhibits potent catecholamine relase-inhibitory activity.
물리적 형태
Lyophilized from 0.1% aqueous TFA.
기타 정보
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)