material
Tefzel® plug
Viton® O-ring
polypropylene screw closure
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Nalgene DS3131-0024
직경
24 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Use with recommended tubes and bottles for leakproof service at maximum speed. Also recommended for spinning hazardous materials.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.