분석
≥97% (HPLC)
양식
powder
분자량
~_1.7 kDa
포장
vial of 0.5 mg
solubility
1% acetic acid: 1 mg/mL, clear, colorless
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@@H](O)[C@@H]1NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)[C@H](Cc4ccccc4)NC(=O)[C@H](Cc5ccccc5)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CSSC[C@H](NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc6ccccc6)NC1=O)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O)NC(=O)[C@@H]7CCCN7
InChI
1S/C81H113N19O19S2/c1-46(103)67-80(117)95-59(38-49-24-9-4-10-25-49)73(110)96-62(42-101)76(113)97-63(43-102)77(114)99-65(79(116)90-56(81(118)119)30-15-18-34-84)45-121-120-44-64(98-68(105)53-31-19-35-86-53)78(115)89-54(28-13-16-32-82)69(106)94-61(40-66(85)104)75(112)92-57(36-47-20-5-2-6-21-47)71(108)91-58(37-48-22-7-3-8-23-48)72(109)93-60(39-50-41-87-52-27-12-11-26-51(50)52)74(111)88-55(70(107)100-67)29-14-17-33-83/h2-12,20-27,41,46,53-65,67,86-87,101-103H,13-19,28-40,42-45,82-84H2,1H3,(H2,85,104)(H,88,111)(H,89,115)(H,90,116)(H,91,108)(H,92,112)(H,93,109)(H,94,106)(H,95,117)(H,96,110)(H,97,113)(H,98,105)(H,99,114)(H,100,107)(H,118,119)/t46-,53+,54+,55+,56+,57+,58+,59+,60+,61+,62+,63+,64+,65+,67+/m1/s1
InChI key
DDRPLNQJNRBRNY-WYYADCIBSA-N
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable