생물학적 소스
Glycine max (soybean)
Quality Level
양식
powder
농도
~65%
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12CC=C3C[C@@H](O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])[C@H](C)CC[C@H](C)C(C)C
InChI
1S/C28H48O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h9,18-20,22-26,29H,7-8,10-17H2,1-6H3/t19-,20+,22-,23-,24+,25-,26-,27-,28+/m0/s1
InChI key
SGNBVLSWZMBQTH-ZRUUVFCLSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
품질
제조 메모
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
이미 열람한 고객
프로토콜
Separation of Cholesterol; Brassicasterol; Campesterol; Stigmasterol; β-Sitosterol
Separation of Cholesterol; Brassicasterol; Campesterol; Stigmasterol; β-Sitosterol