material
high-density polyethylene
특징
Holds up to 6 x 1000 mL bottles
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Nalgene® 7131-0001
길이 × 너비 × 높이
15 in. (381 mm) × 14 in. (356 mm) × 10 1/2 in. (267 mm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Resilient. Molded-in center divider and handle. Stackable when empty for compact storage.
With removable foam inserts to protect six bottles. With inserts removed, carrier accommodates Unwire test tube racks, square bottles etc. Sturdy enough to hold six full 1-liter bottles.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.