주요 문서
C3187
Supelco
Color Marker
low range, mol wt 6,500-45,000 Da
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
Quality Level
양식
liquid
사용
sufficient for 100-200 applications (on a PhastGel (Cytiva))
분자량
6,500-45,000 Da
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
포장
Each vial contains 0.5 mL of a solution of five colored dye conjugated proteins.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)