BR701431
BRAND® Life Science heat sealing film
qPCR, suitable for PCR, storage, PE/PP/adhesive, operating temperature (-80)—110 °C, pack of 100 ea, transparent
동의어(들):
701431, BRAND film, PE/PP film, cover, heating sealing, plate film, seal, sealing film, storage film
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41122410
material
polyethylene film
polypropylene film (adhesive backed)
무균
non-sterile
특징
DNA free
RNase and DNase free
qPCR
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
BRAND 701431
파라미터
(-80)—110 °C operating temperature
적합성
suitable for PCR
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Heat sealing films provide protection against evaporation and contamination. Aluminum foils are used for PP and PS plates. They are resistant to solvents and are used both at low temperatures and for storage at room temperature. Depending on the application, they are peelable or pierceable.
특징 및 장점
- Tight seal for minimizing evaporation
- DMSO- and solvent-resistant
- Peelable and pierceable
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.