BR701376
BRAND® sealing film for microplates
suitable for PCR, storage, PET film, DMSO/solvent resistant, operating temperature (-80)—120 °C, pack of 100 ea
동의어(들):
701376, BRAND film, PCR sealing film, PET film, cover, plate film, seal, sealing film, storage film
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41122410
material
PET film
무균
non-sterile
특징
DNA free
RNase and DNase free
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
BRAND 701376
파라미터
(-80)—120 °C operating temperature
적합성
suitable for PCR
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This film is ideal for PCR, ELISA and sample storage. Due to its adhesive, it can be used down to -80°C, is DMSO-resistant, and resistant to common solvents. It can be removed without leaving any residue so that work can continue unhindered after transport or storage.
특징 및 장점
- Temperature stability to 120°C and down to -80°C
- Tight seal for minimizing evaporation
- DMSO- and solvent-resistant
- Removable without leaving residue
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.