제조업체/상표
Benchmark Scientific W3130
일반 설명
This portable thermal printer offers a small footprint, modern design, and is compatible with the Accuris Dx and Tx Analytical Balances. Connection is easy with the included cables, and weight values and other critical info can be printed quickly and clearly. The printer connects to AC power (100V to 240V) with an included power adapter, and also features an included rechargeable Li-Ion battery.
특징 및 장점
Compact and convenient
법적 정보
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.