material
stainless steel
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Benchmark Scientific W1005-20
크기
20 g
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- F1 Grade tolerance per OIML (International Organization of Legal Metrology)
- Works with all Accuris Lab balances
- Non-Magnetic Stainless Steel
- Includes a protective plastic case
법적 정보
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.