주요 문서
BMSIPD960096A2
Sigma-Aldrich
BeadBlaster 96 Adapter rack
to hold, 20x2ml Tubes, requires BMSIPD960096
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.51
material
aluminum
특징
to hold 20x2ml Tubes
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Benchmark Scientific IPD9600-96A2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Rack for 2ml tubes in BeadBlaster 96. Requires microplate adapter for use.
법적 정보
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)