포장
pack of 200 ea
제조업체/상표
Benchmark Scientific C1005-TY5
용량
5 mL
색상
yellow
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
5 mL tube Yellow
Benchamrk Scientific 5mL centrifuge tubes take all the conveniences of standard 1.5mL tubes and scales them up for larger volumes. These polypropylene tubes are RNase and DNase free and come with an attached cap that not only provides a tight, leak proof seal, but can also be effortlessly opened (or closed) with one hand. CapLock clips are available to maintain the integrity of the seal at extreme temperatures.
애플리케이션
centrifugation
특징 및 장점
snap cap
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.