주요 문서
BMSC1005TB5
Benchmark Centrifuge Tube
new
capacity 5 mL, non-sterile, blue
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
무균
non-sterile
포장
pack of 200 ea
제조업체/상표
Benchmark Scientific C1005-TB5
용량
5 mL
색상
blue
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
5 mL tube Blue
Benchamrk Scientific 5mL centrifuge tubes take all the conveniences of standard 1.5mL tubes and scales them up for larger volumes. These polypropylene tubes are RNase and DNase free and come with an attached cap that not only provides a tight, leak proof seal, but can also be effortlessly opened (or closed) with one hand. CapLock clips are available to maintain the integrity of the seal at extreme temperatures.
애플리케이션
centrifugation
특징 및 장점
snap cap
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)