주요 문서
BAF243010000
Vikem® Vinyl Microscope Cover
Standard, size 14 × 8 × 16 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122600
NACRES:
NB.22
material
vinyl
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F24301-0000
크기
14 × 8 × 16 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Vikem vinyl covers easily slide over valuable microscopes, balance and other instruments when not in use.
  • Protects instruments from dust and spills
  • Transparency permits identification of equipment without removing cover
법적 정보
Vikem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)