주요 문서
BAF199210001
Bel-Art® Extended Handle Pestle
cone tip polypropylene, pack of 6 pieces
동의어(들):
grinding and crushing equipment, plastic pestle, tool for manually grinding solid samples
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.74
material
cone tip polypropylene
포장
pack of 6 pieces
제조업체/상표
Bel-Art F19921-0001
길이 × 직경
21 cm × 4.8 mm
일반 설명
Polypropylene pestle for homogenizing in centrifuge, test and grinding tubes
  • Fits conical shaped 1.5 ml tubes
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)