material
epoxy-coated (steel)
특징
Holds 32 x plates
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F18979-0001
접시 직경
100 mm
래크(rack) 길이 × 너비 × 높이
14.5 × 32 × 28.0 cm
호환성
for use with Petri Dishes
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Poxygrid 100mm Petri Dish Dispensing Rack holds plastic Petri dishes (100mm x 20mm).
Petri dishes are easily dispensed one at a time from the bottom of the stack; dishes are loaded at top of rack
Rack tilts toward the rear for convenient presentation of dishes
Petri dishes are easily dispensed one at a time from the bottom of the stack; dishes are loaded at top of rack
Rack tilts toward the rear for convenient presentation of dishes
- Epoxy coated steel wire is chemical and corrosion resistant and steam autoclavable at 121°C (250°F)
- Not suitable for glass dishes
법적 정보
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.