주요 문서
BAB617003500
H-B® Durac® Timer
Timing capacity : 99 Minute:99 Second, 10 button input
동의어(들):
laboratory timer, pocket timer, timer alarm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.79
특징
10 button input
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art B61700-3500
디스플레이 너비 × 높이
53.3 mm × 22.9 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ten button timer allows direct input for faster programming of desired time
특징 및 장점
Timing capacity: 99 minutes: 99 seconds
Count direction: up/down
Last time set memory
Audible and visual alarms; displays elapsed time after countdown
Mounting options: lay flat on bench, flip-open stand for vertical view, pocket clip for attachment to lab coat, magnetic back for metal surface attachment
Requires two AAA batteries (included)
법적 정보
Durac is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
H-B is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)