B6542
Brefeldin A
BioXtra, ≥99% (HPLC and TLC)
동의어(들):
γ,4-Dihydroxy-2-(6-hydroxy-1-heptenyl)-4-cyclopentanecrotonic acid λ-lactone, Ascotoxin, BFA, Cyanein, Decumbin
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
Penicillium brefeldianum
Quality Level
Grade
Molecular Biology
제품 라인
BioXtra
분석
≥99% (HPLC and TLC)
양식
powder
분자량
280.36
solubility
DMSO: 10 mg/mL (Store stock solutions at -20 °C)
항생제 활성 스펙트럼
neoplastics
동작 모드
protein synthesis | interferes
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1CCC\C=C\[C@@H]2C[C@H](O)C[C@H]2[C@H](O)\C=C\C(=O)O1
InChI
1S/C16H24O4/c1-11-5-3-2-4-6-12-9-13(17)10-14(12)15(18)7-8-16(19)20-11/h4,6-8,11-15,17-18H,2-3,5,9-10H2,1H3/b6-4+,8-7+/t11-,12+,13-,14+,15+/m0/s1
InChI key
KQNZDYYTLMIZCT-KQPMLPITSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
원리
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves