B4272
Bombesin acetate salt hydrate
≥97% (HPLC)
동의어(들):
pGlu-Gln-Arg-Leu-Gly-Asn-Gln-Trp-Ala-Val-Gly-His-Leu-Met-NH2
분석
≥97% (HPLC)
양식
powder
저장 온도
−20°C
SMILES string
CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc1cnc[nH]1)NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H]4CCC(=O)N4)C(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C71H110N24O18S/c1-34(2)24-47(92-62(105)43(14-11-22-79-71(76)77)89-64(107)45(15-18-52(72)96)90-63(106)44-17-20-55(99)85-44)61(104)81-31-56(100)87-51(28-54(74)98)69(112)91-46(16-19-53(73)97)65(108)94-49(26-38-29-80-41-13-10-9-12-40(38)41)66(109)84-37(7)60(103)95-58(36(5)6)70(113)82-32-57(101)86-50(27-39-30-78-33-83-39)68(111)93-48(25-35(3)4)67(110)88-42(59(75)102)21-23-114-8/h9-10,12-13,29-30,33-37,42-51,58,80H,11,14-28,31-32H2,1-8H3,(H2,72,96)(H2,73,97)(H2,74,98)(H2,75,102)(H,78,83)(H,81,104)(H,82,113)(H,84,109)(H,85,99)(H,86,101)(H,87,100)(H,88,110)(H,89,107)(H,90,106)(H,91,112)(H,92,105)(H,93,111)(H,94,108)(H,95,103)(H4,76,77,79)/t37-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,58-/m0/s1
InChI key
QXZBMSIDSOZZHK-DOPDSADYSA-N
유전자 정보
human ... GRPR(2925)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Amino Acid Sequence
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)