B3061
Borrelidin
from Streptomyces parvulus, ≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-(7-Cyano-8,16-dihydroxy-9,11,13,15-tetramethyl-18-oxooxacyclooctadeca-4,6-dien-2-yl)-cyclopentanecarboxylic acid, Borrelidine, Cyclopentanecarboxylic acid, NSC 216128, Treponemycin
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
Streptomyces parvulus
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
solubility
DMSO: 1 mg/mL
methanol: 1 mg/mL
항생제 활성 스펙트럼
viruses
동작 모드
enzyme | inhibits
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@]1(CCC[C@H]1C(O)=O)[C@@H]2C\C=C\C=C(C#N)[C@H](O)[C@@H](C)C[C@H](C)C[C@H](C)C[C@H](C)[C@@H](O)CC(=O)O2
InChI
1S/C28H43NO6/c1-17-12-18(2)14-20(4)27(32)21(16-29)8-5-6-11-25(22-9-7-10-23(22)28(33)34)35-26(31)15-24(30)19(3)13-17/h5-6,8,17-20,22-25,27,30,32H,7,9-15H2,1-4H3,(H,33,34)/b6-5+,21-8-/t17-,18+,19-,20-,22+,23+,24-,25-,27+/m0/s1
InChI key
OJCKRNPLOZHAOU-UGKRXNSESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable