주요 문서
B0543
Sigma-Aldrich
Nunc® Storage Boxes for Nunc CryoTubes®
Holds 81 x 1-1.8 mL tubes, pack of 6 ea
동의어(들):
cryogenic storage box, cryotube storage box, cryovial storage box
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41123304
NACRES:
NB.22
material
cardboard
특징
Holds 81 x 1-1.8 mL tubes
포장
pack of 6 ea
제조업체/상표
Nunc 378220
기술
cryopreservation: suitable
외부 길이 × 너비 × 높이
132 mm × 132 mm × 51 mm
색상
white
적합성
suitable for (cryotube/cryovial storage)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Economical cardboard CryoBoxes™ designed for short-term storage of cryogenic vials and tubes.
법적 정보
CryoTube is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)