material
clear
무균
non-sterile
특징
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
제조업체/상표
Axygen Inc TF-20
Corning
포장
pkg of 10x1000tips/cs
크기
20 μL
용적
20 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Pipette filter tips have been used in microbiological and DNA amplification processes.
특징 및 장점
- Comes in the sterilized form and is stored in sealed-bottom racks with lids to avoid contamination
- To prevent nuclease contamination, each polyethylene filter is robotically put into the tip and is devoid of DNA inhibitors
- Filter creates a barrier within the tip to hinder and block aerosols, preventing cross-contamination between samples
- Nonpyrogenic
- RNase-/DNase-free
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.