material
clear
무균
sterile
특징
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
제조업체/상표
Axygen Inc T-200-C-L-R-S
Corning
포장
pkg of 5x960tips/cs
크기
200 μL
용적
200 μL
색상
clear
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
Axygen® MAXYMum Recovery® pipette tips provide the following benefits:
- Tips fit a broad range of single and multi-channel pipettors
- Compatible with most of the well-known brands of pipettors
- Tips are made of polypropylene and are non-pyrogenic
- Tips are RNAse and DNAse free
- Flexible walls and a series of internal sealing rings provides good fitting which requires less force to load and eject
- Beveled
- Low-risk of sample loss due to high fluid retention
- Low-risk of cross-contamination
- Higher accuracy and precision
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.