material
blue
무균
sterile
특징
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
제조업체/상표
Axygen Inc T-1000-B-R-S
Corning
포장
pkg of 5x1000tips/cs
용량
1000 μL
용적
1000 μL
색상
blue
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- The Axygen® pipette tips are made of polypropylene.
- The tips are optimized for use with both single and multi-channel pipettors.
- Features a flexible wall and internal sealing ring for a secure fit.
- The beveled tips reduce the capillary effect and facilitate accurate dispensing of the samples.
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.